Merck
ENAH9453D926
Enamine
5-bromo-4-chloro-6-methyl-1-benzothiophene
Wybierz wielkość
100 MG
6017,40 zł
250 MG
8491,95 zł
500 MG
13 277,25 zł
1 G
16 962,75 zł
2.5 G
33 056,10 zł
5 G
48 816,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-21068139-100MG
6017,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
6017,40 zł
250 MG
8491,95 zł
500 MG
13 277,25 zł
1 G
16 962,75 zł
2.5 G
33 056,10 zł
5 G
48 816,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.57
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-21068139-100MG
6017,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-methylbenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C9H6BrClS/c1-5-4-7-6(2-3-12-7)9(11)8(5)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QEFKEXGCXMNWRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)