Merck
ENAH9453D81D
Enamine
9-bromo-1H,3H,4H,6H,7H,8H-pyrimido[4,3-c][1,4]oxazine-6,8-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.05
Numer MDL:
Iupac Name
9-bromo-3,4-dihydropyrimido[6,1-c][1,4]oxazine-6,8(1H,7H)-dione
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c8-5-4-3-13-2-1-10(4)7(12)9-6(5)11/h1-3H2,(H,9,11,12)
Klucz InChI
VOKPQSCMXOHHLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981469
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981469
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)