Merck
ENAH9453D6F4
Enamine
(3R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.71
Numer MDL:
Iupac Name
(3R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-10(12)7-11(13)14;/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14);1H/t10-;/m1./s1
Klucz InChI
LUJTZKGPNYDSGW-HNCPQSOCSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361114
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361114
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)