Merck
ENAH9453D6B4
Enamine
(2,2,6,6-tetramethylcyclohexyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2,2,6,6-tetramethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-10(2)6-5-7-11(3,4)9(10)8-12/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
SYBAMBUWFXNSNI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7973904
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7973904
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)