Merck
ENAH9453D604
Enamine
2-ethynylmorpholine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.6
Numer MDL:
Iupac Name
2-ethynylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9NO.ClH/c1-2-6-5-7-3-4-8-6;/h1,6-7H,3-5H2;1H
Klucz InChI
AMSLODZDKNSVEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)