Merck
ENAH9453D473
Enamine
1-amino-3-[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer MDL:
Iupac Name
1-amino-3-[(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-morpholinyl]-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-7-4-11(5-8(2)13-7)6-9(12)3-10/h7-9,12H,3-6,10H2,1-2H3/t7-,8+,9?
Klucz InChI
KVKPGJHMAOQKTH-JVHMLUBASA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2673144
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2673144
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)