Merck
ENAH9453D434
Enamine
[3-amino-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.61
Numer MDL:
Iupac Name
(3-amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)6-1-5(4-13)2-7(12)3-6;/h1-3,13H,4,12H2;1H
Klucz InChI
XHKLIUPUEIDRJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981079
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981079
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)