Merck
ENAH9453D3EB
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO3.ClH/c10-9(11,5-12)15-7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
AGBIGAJMSRFQIS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102660
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102660
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)