Merck
ENAH9453D342
Enamine
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-2-9-5-3-8(4-6-9)10-7-9/h1,8H,3-7H2
Klucz InChI
UNRNQCGEERKPOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)