Merck
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-8516114-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-8516114-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)