Merck
ENAH942F2D4F
Enamine
acetic acid; tert-butyl 2-carbamimidoylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.31
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(diaminomethylene)azetidine-1-carboxylate acetate
Inchi Code
1S/C9H17N3O2.C2H4O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-5-4-6(12)7(10)11;1-2(3)4/h4-5,10-11H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
SMRIZMRYTQKSGO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976632
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976632
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)