Merck
ENAH942F2D2A
Enamine
2-thia-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.71
Numer MDL:
Iupac Name
2-thia-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NS.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
Klucz InChI
LZRHGSCXFMIHNS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975569
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975569
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)