Merck
ENAH942F2D05
Enamine
2,2-dioxo-octahydro-2lambda6-benzothiophene-3a-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.27
Numer MDL:
Iupac Name
hexahydrobenzo[c]thiophene-3a(3H)-carboxylic acid 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C9H14O4S/c10-8(11)9-4-2-1-3-7(9)5-14(12,13)6-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Klucz InChI
NTSMDQKZPFSZST-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536458
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536458
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)