Merck
ENAH942F2A7A
Enamine
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.1
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2/c10-8-7(5-12-9(11)13-8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
YVQNZRAXNJOUSA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)