Kluczowe dokumenty
ENAH93E75AFA
Enamine
2-(1,2-thiazol-4-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(isothiazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1H2
Klucz InChI
MLNJONLMISNCEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)