Merck
ENAH93E75A3F
Enamine
4-[5-(4-chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazol-2-yl]piperidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-(5-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazol-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14ClN5.ClH/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-15-17-18(16-12)11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-8H2;1H
Klucz InChI
UFQZVKHJLHIQHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563497
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563497
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)