Merck
ENAH93E75942
Enamine
N-(azetidin-3-yl)pyrimidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.1
Numer MDL:
Iupac Name
N-(azetidin-3-yl)pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c1-2-8-5-10-7(1)11-6-3-9-4-6;;/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,8,10,11);2*1H
Klucz InChI
SZRNWDAEJIHNFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265209
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265209
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)