Merck
ENAH93E7556F
Enamine
1-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.65
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.ClH/c1-3(5)4-7-6-2-8-4;/h2-3H,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
SOJCCEABBPIFFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673297
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673297
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)