Merck
ENAH93E7554D
Enamine
(4-cyclopropylpyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
Numer MDL:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-6-9-5-8(3-4-11-9)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6,10H2
Klucz InChI
WZMNLBVMWZWZKW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6768483
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)