Merck
ENAH93E7553C
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
2092,05 zł
100 MG
3016,35 zł
250 MG
4215,60 zł
500 MG
6532,20 zł
1 G
8322,30 zł
2.5 G
16 108,65 zł
5 G
23 748,75 zł
10 G
35 109,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26667725-50MG
2092,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2092,05 zł
100 MG
3016,35 zł
250 MG
4215,60 zł
500 MG
6532,20 zł
1 G
8322,30 zł
2.5 G
16 108,65 zł
5 G
23 748,75 zł
10 G
35 109,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26667725-50MG
2092,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-6-5-10-8-4-7(9)2-3-11(6)8;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZDZCROVUKGFZAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)