Merck
ENAH93E75532
Enamine
1-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c10-8-4-6-12(7-8)9-3-1-2-5-11-9;;/h1-3,5,8H,4,6-7,10H2;2*1H
Klucz InChI
UPUGVQFRUAILBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678044
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678044
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)