Merck
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
Klucz InChI
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)