Merck
ENAH93E7540D
Enamine
2,7-naphthyridin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Iupac Name
[2,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-8-5-11-4-6-3-10-2-1-7(6)8/h1-5H,9H2
Klucz InChI
MWSIIKRHFAHNRK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)