Merck
ENAH93E753F1
Enamine
3-amino-3-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-amino-3-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-5(3-7)1-4(8)2-5;/h4,7-8H,1-3,6H2;1H
Klucz InChI
ZFSVCKKWZGILMS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572999
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572999
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)