Merck
ENAH93E752D5
Enamine
3,3,4-trimethyloxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.69
Numer MDL:
Iupac Name
3,3,4-trimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)6-10-5-4-8(7,3)9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
JPRSCTOMRKIZCU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673164
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673164
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)