Merck
ENAH93E75263
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.66
Numer MDL:
Iupac Name
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c9-8(2-1-3-8)7-6-10-4-5-11-7;/h4-6H,1-3,9H2;1H
Klucz InChI
WGPGCEPCSPXNBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548001
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548001
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)