Merck
ENAH93E751BB
Enamine
benzyl 9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.35
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO2/c18-16(19-12-13-6-2-1-3-7-13)17-14-8-4-9-15(17)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2
Klucz InChI
VDABMMGNMSRJDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7283399
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7283399
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)