Merck
ENAH93E75046
Enamine
1-(3-methoxy-7-nitro-10H-phenothiazin-10-yl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.34
Numer MDL:
mp
156-157
Iupac Name
1-(3-methoxy-7-nitro-10H-phenothiazin-10-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C15H12N2O4S/c1-9(18)16-12-5-3-10(17(19)20)7-14(12)22-15-8-11(21-2)4-6-13(15)16/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
RQSQPWIBUGPRKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322185
Melting Point
156-157
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322185
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)