Merck
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-8688275-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-8688275-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)