Merck
ENAH93E74F89
Enamine
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Iupac Name
3-(pyridin-2-yl)oxetan-3-amine
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-8(5-11-6-8)7-3-1-2-4-10-7/h1-4H,5-6,9H2
Klucz InChI
JQBFKBADOCVRJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2912294
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)