Merck
ENAH93E74F32
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(4,4-difluorocyclohexyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F2N.ClH/c1-11-6-7-2-4-8(9,10)5-3-7;/h7,11H,2-6H2,1H3;1H
Klucz InChI
HPXDHLXHUQSNTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621592
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621592
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)