Merck
ENAH93E74DA0
Enamine
2-fluoro-4-(2-fluoroethoxy)benzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4527456-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
1 G
5455,80 zł
2.5 G
10 498,50 zł
5 G
15 430,05 zł
10 G
22 783,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4527456-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-fluoro-4-(2-fluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-3-4-14-6-1-2-7(9(12)13)8(11)5-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
ZGXGUZVUZCBDMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4527456
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4527456
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)