Merck
ENAH93E74D96
Enamine
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.62
Numer MDL:
Iupac Name
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-6(11)2-1-4-9-5-3-7-8-9;/h3,5H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
MYGDJXXBCOCINB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)