Merck
ENAH93E74D08
Enamine
3-ethoxypiperidin-4-one; trifluoroacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.21
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxypiperidin-4-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO2.C2HF3O2/c1-2-10-7-5-8-4-3-6(7)9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-5H2,1H3;(H,6,7)
Klucz InChI
GFFOVOQECCPYNR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)