Merck
ENAH93E74CA1
Enamine
bicyclo[4.2.0]octa-3,7-diene-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Iupac Name
bicyclo[4.2.0]octa-3,7-diene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CCXPIWZKYVQLIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677855
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677855
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)