Merck
ENAH93E74B25
Enamine
methyl 2-[5-(aminomethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetate dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.14
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-(5-(aminomethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S.2ClH/c1-11-6(10)2-4-8-9-5(3-7)12-4;;/h2-3,7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
VNIABNYZKCLIIN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667209
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667209
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)