Merck
ENAH93E74A82
Enamine
2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.17
Numer MDL:
Iupac Name
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O6/c11-4-6(10(15)16)1-5-2-7(12(17)18)9(14)8(13)3-5/h1-3,13-14H,(H,15,16)/b6-1-
Klucz InChI
XDDDOLQEZBJWFZ-BHQIHCQQSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18810761
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18810761
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)