Merck
ENAH93E749F3
Enamine
tert-butyl N-({3-azabicyclo[3.3.1]nonan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.37
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3-azabicyclo[3.3.1]nonan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-10-14-6-4-5-11(7-14)8-15-9-14/h11,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,17)
Klucz InChI
SWLSVBBJKXCOKE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678822
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678822
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)