Merck
ENAH93E749BA
Enamine
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-19578184-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-19578184-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-8(13)5-4-11-12-6(9)2-3-10-7(5)12/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
KSJUWIWOQTUEOK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)