Merck
ENAH93E74862
Enamine
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26673197-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26673197-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-5-14(6-8-16)10(15)9-11(14)18-4/h10-11H,5-9,15H2,1-4H3
Klucz InChI
GROPMVKRJSPXHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)