Merck
ENAH93E747F3
Enamine
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26621600-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.51
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26621600-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H8BrClN2/c1-11(2)5-3-4-10-7(9)6(5)8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
YUNFIHMSJDUGAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)