Merck
ENAH93E746BA
Enamine
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-22839767-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.04
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-22839767-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6IN3/c1-10-4-5(7)6(9-10)2-3-8/h4H,2H2,1H3
Klucz InChI
RRDPOWRBXCZINK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)