Merck
ENAH93E74633
Enamine
5-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.14
Numer MDL:
Iupac Name
5-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6F3N3O2/c8-7(9,10)3-13-5-2-11-4(1-12-5)6(14)15/h1-2H,3H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
PROCYFRYEDPOKC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245693
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245693
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)