Merck
ENAH93E74405
Enamine
3-methyl-3-(methylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-(methylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,7-3)4-5(8)9;/h7H,4H2,1-3H3,(H,8,9);1H
Klucz InChI
FJEYGORRKRTUTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658512
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658512
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)