Merck
ENAH93E743FB
Enamine
2-(aminomethyl)oxolane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c7-4-6(5(8)9)2-1-3-10-6;/h1-4,7H2,(H,8,9);1H
Klucz InChI
LRIOTPGAPYUEMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673747
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673747
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)