Merck
ENAH93E741CF
Enamine
1-[2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxy-6-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-10(5-4-6-11(12)15)13-7-2-3-8-13/h4-6,15H,2-3,7-8H2,1H3
Klucz InChI
ANURFMMWJJNPJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9797049
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)