Merck
ENAH93E74177
Enamine
1-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-7(11)6-4-3-5-10-8(6)9/h3-5,7,11H,2H2,1H3
Klucz InChI
OGZCIWSSUHWGIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7693847
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7693847
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)