Merck
ENAH93E74133
Enamine
5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.3
Numer MDL:
Iupac Name
5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C4H5N3S3/c1-9-4-7-6-3(10-4)2(5)8/h1H3,(H2,5,8)
Klucz InChI
VBEXTONMCJLPQL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)