Merck
ENAH93E7412D
Enamine
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2575821-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2575821-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-7,10,13H,1-5,8H2
Klucz InChI
IBLLNQHWRBVLKD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)