Merck
ENAH93E7411A
Enamine
1-(pyridin-2-yl)butan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-5-9(11)8-6-3-4-7-10-8/h3-4,6-7,9,11H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
MJHZYQACPXHORV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252556
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252556
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)